Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Cylindrical, with Withdrawal Valve
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
680.52€ - 701.72€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11552204
|
Lenz Laborglasintrumente
06007128 |
120 mm |
680.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11562204
|
Lenz Laborglasintrumente
06007137 |
185 mm |
687.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11572204
|
Lenz Laborglasintrumente
06007149 |
250 mm |
701.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With graduation
- With laboratory flange LF
- With groove
- With round bottom
- Made of DURAN™ tubing
- Other sizes on request
Spécification
60 mm |