Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Cylindrical, with Withdrawal Valve
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 06007137
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11562204
  • 687.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
  • Avec graduation
  • Avec bride de laboratoire LF
  • Avec rainure
  • Avec fond rond
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Spécification
Spécification
60 mm
0,1 L
185 mm