Learn More
Thermo Scientific™ Thermomètres Reacti-Therm™
Utilisez ces thermomètres pour mesurer la température dans les éléments chauffants à bain à sec du module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
145.60€ - 205.00€
Spécification
Type | Thermomètre |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Chauffe-blocs à sec et autres instruments |
Code produit | Marque | Température de fonctionnement (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Température de fonctionnement (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11537510
|
Thermo Scientific™
TS-18914 |
0°C à 100°C |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11547510
|
Thermo Scientific™
TS-18915 |
0°C à 200°C |
145.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Mesurez la température dans les blocs chauffants à sec du module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ et d’autres équipements de laboratoire à l’aide des thermomètres Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Les thermomètres sont sans mercure et remplis d’alcool pour plus de sécurité. Le revêtement en PTFE garantit que le verre est imperméable aux matériaux corrosifs. Ils sont disponibles dans deux plages de températures différentes.
Spécification
Thermomètre | |
Chauffe-blocs à sec et autres instruments |