Learn More
Thermo Scientific™ Thermomètres Reacti-Therm™
Utilisez ces thermomètres pour mesurer la température dans les blocs chauffants à sec du module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-18914
194.75 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11537510
  • 205.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mesurez la température dans les blocs chauffants à sec du module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ et d’autres équipements de laboratoire à l’aide des thermomètres Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Les thermomètres sont sans mercure et remplis d’alcool pour plus de sécurité. Le revêtement en PTFE garantit que le verre est imperméable aux matériaux corrosifs. Ils sont disponibles dans deux plages de températures différentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Thermomètre
0°C à 100°C
Chauffe-blocs à sec et autres instruments