Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Cleaning and Disinfecting Agent
For the cleaning of laboratory glass devices and instruments, washable surfaces of all types such as floors, walls, bath tubs, sinks, fittings, toilets, cabinets, doors and more.
55.45€ - 1345.00€
Spécification
Concentration | 0,8 à 2% |
---|---|
À utiliser avec (application) | Nettoyage, désinfection |
À utiliser avec (équipement) | Appareils en verre, surfaces lavables |
Code produit | Marque | Type de conteneur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conteneur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10258301
|
Hirschmann™
9730101 |
Flacon |
55.45€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10054031
|
Hirschmann™
9730130 |
Tambour |
1345.00€
30L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Cleans and disinfects in a single working operation
- Bactericide, fungicide, virus inactivating in case of hepatitis B and HIV
- Non-corrosive in case of common materials
- Rinses off without leaving residue
- Economical: 0.8 to 2% working solution
- For use in all areas with a risk of infection, such as hospitals, doctors’ practices, the pharmaceutical and food processing industry and more
- Also suitable for senior citizen and nursing homes, schools, kindergartens and large kitchens
Spécification
0,8 à 2% | |
Nettoyage, désinfection | |
Appareils en verre, surfaces lavables |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- rea-des 2000, liquid cleaning
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate