Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Cleaning and Disinfecting Agent
For the cleaning of laboratory glass devices and instruments, washable surfaces of all types such as floors, walls, bath tubs, sinks, fittings, toilets, cabinets, doors and more.
Marque:  Hirschmann™ 9730130
Code produit. 10054031
  • 1345.00€ / 30L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Nettoie et désinfecte en une seule opération
  • Bactéricide, fongicide, inactivation du virus en cas d’hépatite B et de VIH
  • Non corrosif en cas de matériaux courants
  • Rince sans laisser de résidus
  • Économique : 0,8 à 2 %% de solution de travail
  • À utiliser dans tous les domaines présentant un risque d’infection, comme les hôpitaux, les cabinets médicaux, l’industrie pharmaceutique et alimentaire et bien plus encore
  • Convient également aux maisons de retraite, aux écoles, aux jardins d’enfants et aux grandes cuisines
Spécification
Spécification
0,8 à 2%
Nettoyage, désinfection
30 L
Tambour
Appareils en verre, surfaces lavables