Learn More
VACUUBRAND™ Pompe HYBRID chimie RC 6
Une combinaison d’une pompe rotative à palettes à deux étages et d’une pompe à membrane chimie à deux étages pour une résistance optimale à la corrosion.
4650.00€ - 5720.00€
Spécification
Vide max. | 0.75 x 10-2 torr (with Gas Ballast), 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast) |
---|---|
Puissance (CV) | 0.5 hp |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Certifications/Conformité | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 |
Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10613893
|
VACUUBRAND™
20698570 |
Prise CEE | N/A | N/A | N/A | |||||
10615703
|
VACUUBRAND™
20698561 |
CH, CN Plug |
4650.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Beschreibung
- La pompe à membrane maintient le réservoir d’huile sous vide afin de maintenir la pression partielle des vapeurs de solvants à des niveaux inférieurs à leurs points de condensation et réduire en grande partie la concentration d’oxygène et de gaz corrosifs
- Capacité de pompage de vapeur de solvant et résistance aux gaz agressifs beaucoup plus élevée que les pompes rotatives à palettes classiques
- Réduction de la corrosion interne même en cas de manipulation de vapeurs corrosives
- Les changements d’huile sont généralement réduits de 90&pour cent ou plus par rapport aux pompes à palettes seules
- Excellente comptabilité environnementale grâce à une récupération efficace des solvants
- Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
Spezifikation
0.75 x 10-2 torr (with Gas Ballast), 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast) | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V 50/60 Hz | |
50 dB(A) | |
104°F | |
12°C | |
50/60 Hz | |
Chemistry-HYBRID Rotary Vane Pump | |
Aggressive Gas-Resistant, Corrosion-Resistant | |
0.36 to 0.56 qt. | |
4 | |
230 V |
0.5 hp | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
RC 6 | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
3.5/4.1 CFM | |
231.14 mm | |
IP 40 | |
54°F | |
Oil-Sealed | |
16 psi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Pompe HYBRID chimie RC 6