Learn More
VACUUBRAND™ Pompe HYBRID chimie RC 6
Code produit. 10613893 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Prise CEE
Prise CH, CN
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10613893
Marque: VACUUBRAND™ 20698570
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Une combinaison d’une pompe rotative à palettes à deux étages et d’une pompe à membrane chimie à deux étages pour une résistance optimale à la corrosion.
  • La pompe à membrane maintient le réservoir d’huile sous vide afin de maintenir la pression partielle des vapeurs de solvants à des niveaux inférieurs à leurs points de condensation et réduire en grande partie la concentration d’oxygène et de gaz corrosifs
  • Capacité de pompage de vapeur de solvant et résistance aux gaz agressifs beaucoup plus élevée que les pompes rotatives à palettes classiques
  • Réduction de la corrosion interne même en cas de manipulation de vapeurs corrosives
  • Les changements d’huile sont généralement réduits de 90&pour cent ou plus par rapport aux pompes à palettes seules
  • Excellente comptabilité environnementale grâce à une récupération efficace des solvants
  • Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0.75 x 10-2 torr (with Gas Ballast), 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast)
Puissance (CV) 0.5 hp
Comprend Prise CEE
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 507 x 377 x 429 mm
Modèle RC 6
Niveau sonore 50 dB(A)
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 3.5/4.1 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 231.14 mm
Longueur totale (métrique) 510.54 mm
Largeur totale (métrique) 304.8 mm
Type de pompe Chemistry-HYBRID Rotary Vane Pump
Classification du boîtier IP40
Propriétés de résistance Aggressive Gas-Resistant, Corrosion-Resistant
Température (impériale) min. 54°F
Capacité d’huile 0.36 to 0.56 qt.
Type d’huile Oil-Sealed
Nbre d’étapes 4
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V