Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de VEGFR1 de rat
ELISA
716.00€ - 2780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Ai323757; Embryonic receptor kinase 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; Tyrosine kinase 1 liée au FMS ; tyrosine kinase 1 similaire au FMS ; tyrosine kinase 1 liée au FMS ; tyrosine kinase 1 liée au fms (récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire/du facteur de perméabilité vasculaire) ; FRT ; i21 ; sFlt1 ; VEGFR soluble 1 ; SVEGFR 1; Tyrosine-protéine kinase FRT; récepteur de la tyrosine-protéine kinase FLT; récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 1; récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 1; récepteur du facteur de perméabilité vasculaire; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 |
---|---|
Plage de dosage | 0,41 à 100 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,41 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17145899
|
Invitrogen™
ERA59RBX5 |
5 x 96 tests |
2780.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17135073
|
Invitrogen™
ERA59RB |
96 dosages |
716.00€
96 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.
FLT1 (VEGFR1) is a receptor tyrosine kinase which plays a critical role in angiogenesis. Active angiogenesis has been found to play important role in many pathological and physiological processes, such as tumor progression, diabetic retinopathy, rheumatoid arthritis and wound healing. May play an essential role as a negative regulator of embryonic angiogenesis by inhibiting excessive proliferation of endothelial cells. Can promote endothelial cell proliferation, survival and angiogenesis in adulthood. Its function in promoting cell proliferation seems to be cell-type specific. Promotes PGF-mediated proliferation of endothelial cells, proliferation of some types of cancer cells, but does not promote proliferation of normal fibroblasts (in vitro). Has very high affinity for VEGFA and relatively low protein kinase activity; may function as a negative regulator of VEGFA signaling by limiting the amount of free VEGFA and preventing its binding to KDR.Spécification
Ai323757; Embryonic receptor kinase 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; Tyrosine kinase 1 liée au FMS ; tyrosine kinase 1 similaire au FMS ; tyrosine kinase 1 liée au FMS ; tyrosine kinase 1 liée au fms (récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire/du facteur de perméabilité vasculaire) ; FRT ; i21 ; sFlt1 ; VEGFR soluble 1 ; SVEGFR 1; Tyrosine-protéine kinase FRT; récepteur de la tyrosine-protéine kinase FLT; récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 1; récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 1; récepteur du facteur de perméabilité vasculaire; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 | |
0,41 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FLT1 | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
Récepteur VEGF 1 | |
4 h 45 min |
0,41 à 100 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P53767 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Kit ELISA de VEGFR1 de rat