Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de VEGFR1 de rat
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.
Tyrosine-protéine kinase qui agit comme récepteur de surface cellulaire pour le VEGFA, le VEGFB et le PGF, et joue un rôle essentiel dans le développement de la vasculature embryonnaire, la régulation de l’angiogenèse, la survie cellulaire, la migration cellulaire, la fonction macrophage, la chimiotaxie, et l’invasion des cellules cancéreuses. Peut jouer un rôle essentiel en tant que régulateur négatif de l’angiogenèse embryonnaire en inhibant la prolifération excessive des cellules endothéliales. Peut favoriser la prolifération, la survie et l’angiogenèse des cellules endothéliales à l’âge adulte. Sa fonction de promotion de la prolifération cellulaire semble être spécifique au type cellulaire. Favorise la prolifération des cellules endothéliales par la PGF, la prolifération de certains types de cellules cancéreuses, mais ne favorise pas la prolifération des fibroblastes normaux (in vitro). Possède une très grande affinité pour le VEGFA et une activité de protéine kinase relativement faible ; peut fonctionner comme un régulateur négatif de la signalisation du VEGFA en limitant la quantité de VEGF libre et en empêchant sa liaison avec le KDR.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Ai323757; Embryonic receptor kinase 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; Tyrosine kinase 1 liée au FMS ; tyrosine kinase 1 similaire au FMS ; tyrosine kinase 1 liée au FMS ; tyrosine kinase 1 liée au fms (récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire/du facteur de perméabilité vasculaire) ; FRT ; i21 ; sFlt1 ; VEGFR soluble 1 ; SVEGFR 1; Tyrosine-protéine kinase FRT; récepteur de la tyrosine-protéine kinase FLT; récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 1; récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 1; récepteur du facteur de perméabilité vasculaire; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 |
| Plage de dosage | 0,41 à 100 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,41 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P53767 |
| Symbole de gène(s) | FLT1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |