Learn More
Gestigkeit Harry™ Incinérateurs rapides
Marque: Gestigkeit Harry™ SVD/95P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Minéralisateur 8 postes• Température 950°C
• Pour incinération, minéralisation, évaporation, séchage
• Avec ou sans affichage numérique
• Permet d'atteindre très rapidement jusqu'à 950°C pour remplacer avantageusement un four à moufle
• L'étage supérieur de préchauffage et d'évaporation comprend 8 orifices φ 35mm pouvant recevoir des creusets φ max. 50mm
• L'étage inférieur, ou berceau de minéralisation, permet l'incinération rapide
• Les creusets peuvent être placés en biais pour une meilleure visibilité
• Sécurité: l'ouverture du couvercle coupe automatiquement la chauffe
• Construction acier inox et isolation fibre de céramique sans amiante
• Minéralisateur numérique
• Affichage numérique de la température et minuterie 0 à 120 min avec fonction marche continue
• Minéralisateur rapide
• Numérique
Spécification
950°C | |
Numérique | |
7 kg | |
220 V |
Incinérateur rapide | |
Acier inoxydable | |
220 V, 2500 W | |
2500 w |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
GES001 Mineralisateur rapide num
Taille: 89 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gestigkeit Harry™ Incinérateurs rapides > Tension : 220 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu