Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de protéines Pierce™ Rapid Gold BCA
Le kit de dosage protéique BCA doré rapide Thermo Scientific™ Pierce™ est un dosage à deux composants, haute précision, compatible avec les détergents, optimisé pour mesurer (à 480 nm) la concentration protéique totale par rapport à la courbe d’étalonnage protéique des concentrations connues.
Marque: Thermo Scientific™ A53225
Alert:
Stockage à 4°C
Description
- Un dosage rapide, à deux composants, de haute précision et compatible avec les détergents, optimisé pour déterminer la concentration protéique totale
- Peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats cellulaires entiers et les fractions des colonnes d’affinité, ainsi que pour la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles
- Le dosage maintient les caractéristiques clés du dosage traditionnel BCA, mais permet une incubation rapide et à température ambiante similaire aux méthodes de liaison aux colorants
- Fournit une précision comparable, mais avec une incubation à température ambiante de 5 minutes et mesurée à 480 nm
- Cette amélioration élimine le besoin d’attendre ou d’exposer les échantillons à des températures élevées pour fournir rapidement les résultats
- Présente une variation protéine-protéine similaire à celle du dosage traditionnel des protéines BCA et moins de variation protéine-protéine que les méthodes de dosage des protéines de liaison aux colorants (Bradford)
- Non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
- La plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg/ml
- Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Spécification
20 à 2 000 μg/ml | |
Dosage BCA Rapid Gold | |
Pierce™ | |
Non spécifique à la cible | |
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques | |
Glace |
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Colorimétrique | |
Test d’analyse quantitative des protéines | |
Détection basée sur une solution, absorbance | |
500 ml |
Sécurité et traitement
- Pierce Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile, copper(II) sulphate pentahydrate