Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de protéines Pierce™ Rapid Gold BCA
Le kit de dosage protéique BCA doré rapide Thermo Scientific™ Pierce™ est un dosage à deux composants, haute précision, compatible avec les détergents, optimisé pour mesurer (à 480 nm) la concentration protéique totale par rapport à la courbe d’étalonnage protéique des concentrations connues.
48.28€ - 261.00€
Spécification
Plage de dosage | 20 à 2 000 μg/ml |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). |
Doser | Dosage BCA Rapid Gold |
Méthode de détection | Colorimétrique |
Gamme de produits | Pierce™ |
Alert:
Stockage à 4°C
Description
- Un dosage rapide, à deux composants, de haute précision et compatible avec les détergents, optimisé pour déterminer la concentration protéique totale
- Peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats cellulaires entiers et les fractions des colonnes d’affinité, ainsi que pour la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles
- Le dosage maintient les caractéristiques clés du dosage traditionnel BCA, mais permet une incubation rapide et à température ambiante similaire aux méthodes de liaison aux colorants
- Fournit une précision comparable, mais avec une incubation à température ambiante de 5 minutes et mesurée à 480 nm
- Cette amélioration élimine le besoin d’attendre ou d’exposer les échantillons à des températures élevées pour fournir rapidement les résultats
- Présente une variation protéine-protéine similaire à celle du dosage traditionnel des protéines BCA et moins de variation protéine-protéine que les méthodes de dosage des protéines de liaison aux colorants (Bradford)
- Non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
- La plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg/ml
- Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Spécification
20 à 2 000 μg/ml | |
Dosage BCA Rapid Gold | |
Pierce™ | |
Non spécifique à la cible | |
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Colorimétrique | |
Test d’analyse quantitative des protéines | |
Détection basée sur une solution, absorbance | |
Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche