Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau
Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau pour un raccordement rapide et sûr pour les liquides, les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
33.95€ - 35.35€
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Comprend | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Comprend | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10086711
|
Buerkle™
8771-2160 |
9,5 mm de diamètre x 42 mm | Vanne | Polypropylène |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10255413
|
Buerkle™
8771-2140 |
6,5 mm de diamètre x 47 mm | Vanne | Polypropylène |
33.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
- Pour un raccordement rapide et sûr
- Pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide
Spécification
Coupleur rapide |