Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau
Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau pour un raccordement rapide et sûr pour les liquides, les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
Marque: Buerkle™ 8771-2140
27.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
- Pour un raccordement rapide et sûr
- Pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide
Spécification
Coupleur rapide | |
47 mm | |
25/taille | |
6,4 mm | |
8 bar |
Polypropylène | |
Tuyau 6,4 mm | |
6,5 mm de diamètre x 47 mm | |
Vanne |