Learn More
OHAUS™ Balance Ranger™ 4000
La balance OHAUS™ Ranger™ 4000 est idéale pour les applications de pesée industrielles où la valeur est importante, mais où la qualité, la solidité et la fonctionnalité ne peuvent pas être compromises. Équipée de sept modes d’application, la balance peut fournir des résultats pour de nombreux besoins industriels en matière de pesée et de mesure.
Marque: OHAUS™ 30231100
636.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
ulliUn boîtier en métal robuste et des pieds en caoutchouc antidérapants assurent la protection, la stabilité et la longue durée de vie du produit nécessaires pour les pesées industrielles difficiles/liliLa balance la plus conviviale du marché est dotée de SmarTexttrade; pour un fonctionnement et une configuration faciles afin d’assurer l’efficacité sur le lieu de travail/liliAvec le plus grand affichage de sa catégorie, des indicateurs LED de pesée de contrôle et un affichage LCD rétroéclairé, la balance Ranger 4000 peut fonctionner dans presque n’importe quel environnement industriel/li/ulSpécification
100 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox | |
LED, 3 LED de contrôle de pesée couleur | |
1,000000 g | |
1,000000 g | |
Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once | |
7,000 kg |
Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et RS232 secondaire, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément) | |
15,00 kg | |
0,500000 g | |
R41ME15 | |
-10°C à +40°C | |
327 x 315 x 122 mm |