Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modèle:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliUn boîtier en métal robuste et des pieds en caoutchouc antidérapants assurent la protection, la stabilité et la longue durée de vie du produit nécessaires pour les pesées industrielles difficiles/liliLa balance la plus conviviale du marché est dotée de SmarTexttrade; pour un fonctionnement et une configuration faciles afin d’assurer l’efficacité sur le lieu de travail/liliAvec le plus grand affichage de sa catégorie, des indicateurs LED de pesée de contrôle et un affichage LCD rétroéclairé, la balance Ranger 4000 peut fonctionner dans presque n’importe quel environnement industriel/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 100 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et RS232 secondaire, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément) |
| Structure | Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox |
| Capacité | 3,00 kg |
| Type d’affichage | LED, 3 LED de contrôle de pesée couleur |
| Précision affichage | 0,100000 g |
| Linéarité | 0,200000 g |
| Modèle | R41ME3 |
| Reproductibilité | 0,200000 g |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Afficher plus |