Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Ranger 3000
Avec sept modes d’application, la balance Ranger 3000 est idéale pour répondre à de nombreux besoins industriels en matière de pesée. Portative et équipée d’une batterie rechargeable, cette balance est un plus dans chaque coin de l’usine et est équipée de fonctions et de fonctionnalités qui élèvent la balance Ranger 3000 à une classe à part.
Marque: Ohaus™ 30031703
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.20000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
ulliLa balance Ranger 3000 est dotée du plus grand affichage de sa catégorie, de LED pour la pesée de contrôle et d’affichages LCD rétro-éclairés qui la rendent fonctionnelle dans presque toutes les conditions de travail/liliLa balance la plus conviviale sur le marché avec une configuration facile qui vous permet d’économiser votre temps précieux et d’être aussi efficace que possible lorsque vous travaillez/liliLa balance Ranger 3000 offre des résultats précis en une seconde, élimine quasiment tout temps d’attente et vous permet d’avancer au rythme qui vous convient, et non pas au rythme de votre équipement de pesée/li/ulSpecifications
RS232 intégré, 2ème RS232 en option, USB, Ethernet | |
Rechargeable au plomb-acide | |
FCC, partie 15, classe A ; EN 61326-1:2006 (Classe B) | |
1,5 kg | |
0,1 g | |
R31P3 | |
-10°C à +40°C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
327 × 311 × 117 mm | |
225 mm | |
300 mm | |
4,2 kg | |
100/240 V |
210 heures d’utilisation continue avec temps de recharge de 12 heures | |
Externe | |
Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS | |
Écran LCD avec rétroéclairage blanc | |
Mécanique | |
1 s | |
Balance de paillasse compacte Ranger™ 3000 | |
225 x 300 mm | |
327 mm | |
311 mm | |
117 mm | |
100/240 VCA 50/60 Hz | |
50/60 Hz |