Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Ranger 3000
Code produit. p-8009911 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Modèle:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30-M
R31P6
RC31P30
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13485109
Marque: Ohaus™ 30031702
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec sept modes d’application, la balance Ranger 3000 est idéale pour répondre à de nombreux besoins industriels en matière de pesée. Portative et équipée d’une batterie rechargeable, cette balance est un plus dans chaque coin de l’usine et est équipée de fonctions et de fonctionnalités qui élèvent la balance Ranger 3000 à une classe à part.
ulliLa balance Ranger 3000 est dotée du plus grand affichage de sa catégorie, de LED pour la pesée de contrôle et d’affichages LCD rétro-éclairés qui la rendent fonctionnelle dans presque toutes les conditions de travail/liliLa balance la plus conviviale sur le marché avec une configuration facile qui vous permet d’économiser votre temps précieux et d’être aussi efficace que possible lorsque vous travaillez/liliLa balance Ranger 3000 offre des résultats précis en une seconde, élimine quasiment tout temps d’attente et vous permet d’avancer au rythme qui vous convient, et non pas au rythme de votre équipement de pesée/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation RS232 intégré, 2ème RS232 en option, USB, Ethernet
Autonomie de la batterie 210 heures d’utilisation continue avec 12 heures de temps de rechargement
Type de batterie Rechargeable au plomb-acide
Étalonnage Externe
Certifications/Conformité FCC, partie 15, classe A ; EN 61326-1:2006 (Classe B)
Structure Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Capacité 1,5 kg
Type d’affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc
Précision affichage 0,05 g
Type de clavier Mécanique
Modèle R31P1502
Temps de stabilisation 1 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance de paillasse compacte Ranger™ 3000
Modes de pesée kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensions (L x l) 225 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 327 × 311 × 117 mm
Longueur (métrique) 327 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (métrique) 311 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (métrique) 117 mm
Poids (métrique) 4,2 kg
Alimentation électrique 100/240 VCA 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz