Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Ranger™ 3000
Balances de paillasse compactes polyvalentes pour applications industrielles de pesée.
Marque:  Ohaus™ 30060906
431.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15185073
  • 670.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Applications : pesée, comptage des pièces, pesée de contrôle, charge en pourcentage, pesée dynamique/animale, maintien de l’affichage, accumulation
  • Écran : Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD), voyants LED 3 couleurs pour la pesée de contrôle
  • Fonctionnement : adaptateur CA (inclus) ou batterie rechargeable (incluse)
  • Communication : port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et un deuxième RS232, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément)
  • Conception : boîtier en ABS, plateforme en acier inoxydable, interrupteur à menu, indicateur de niveau avant, crochet de pesée sous la balance intégré, poignée de transport
  • Caractéristiques de conception : 210 heures d’autonomie de la batterie, 3 voyants LED de contrôle de pesée avec paramètres de fonctionnement et signal sonore sélectionnables, paramètres d’impression automatiques et environnementaux sélectionnables, arrêt automatique, tare automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
210 heures avec batterie rechargeable
Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
LCD avec rétroéclairage à LED blanche + 3 LED
Gramme ; Kilogramme
plusmn; 2 g
R31P30-M
Balances de paillasse
327 × 311 × 117 mm
300 mm
Alimentation CA (incluse) ; Batterie rechargeable (incluse)
Acier inoxydable
Rechargeable
30 kg
1 g, 10 g (certifié)
Alimentation CA (incluse) ; Batterie rechargeable (incluse)
Plateforme en acier inox
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Plateforme : 225 mm x 300 mm
225 mm
1 kg
Homologuées CE
Nom du produit
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Ranger™ 3000 >