Learn More
Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors
Code produit. 30040280 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Connecteur Aseptiquik G
Connecteur Kleenpak
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 30040280
Marque: Thermo Scientific™ SH30720.02
Bioreactor Probe Assembly for HyPerforma™ and DynaDrive™ Single-use Bioreactors.
  • The Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (nonsterile) is used to package the pH and DO probes for sterilization and to aseptically connect them to the BPCs for Thermo Scientific™ Single-Use Bioreactors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone
À utiliser avec HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors
Comprend Connecteur Kleenpak
Couleur Clear
Type de produit Probe Assembly