Learn More
R&D Systems™ Microplaques en PS
high-binding, flat-bottom polystyrene microplates
240.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | Polystyrene |
Nbre de puits | 96 |
Type de puits | Flat Bottom (F-well) |
Description
Spécification
Étalon | |
Polystyrene | |
Flat Bottom (F-well) |
8 x 12 | |
96 | |
ELISA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Microplaques en PS