Learn More
R&D Systems™ Microplaques en PS
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
25 pièces
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque ELISA |
| Matériau | Polystyrene |
| Volume (métrique) du puits | 360 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | Flat Bottom (F-well) |
| À utiliser avec (application) | ELISA |