Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ X Series Survey Meters
Be prepared for virtually any radiation exposure scenario with compact, multi-purpose survey meters that operate with Geiger-Mueller, scintillation or proportional detectors.
Marque:  Thermo Scientific™ 4250692
Code produit. 17802394
  • 1895.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
RadEye GX Survey Meter
Survey Meter
Dependent on probe used
Nom du produit
Thermo Scientific™ RadEye™ X Series Survey Meters > RadEye GX survey meter