Learn More
Fisherbrand™ Rack de verrouillage en cube
Travaillez avec différentes tailles de tubes sur le même plan. Les racks de verrouillage en cube Fisherbrand™ peuvent accueillir différentes tailles de tubes de chaque côté. Raccordez les cubes, orientés vers n’importe quel côté, pour un rack personnalisé et convivial. Fabriqués en polypropylène robuste, autoclavables, dans cinq couleurs assorties.
Marque: Fisherbrand™ HS29050AF
85.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Permet d’accéder à des tubes de différentes tailles sur le même plan
- Des cubes conviviaux raccordés pour une taille de rack personnalisable
- Faites simplement pivoter le cube pour accéder au puits du tube nécessaire
- 4 tubes de 50 ml
- 10 tubes de 15 ml
- 12 tubes de 12 ml
- 16 microtubes de 1,5/2,0 ml
- Fabriquées en polypropylène robuste dans cinq couleurs assorties
- Autoclavables
Spécification
Rack de microtubes | |
Racks pour tubes de verrouillage, 4 côtés | |
Assortiment | |
PP | |
Microtube à centrifuger | |
5/boîte | |
113 mm |
Non | |
Autoclavable | |
Tubes (microtubes de 4 x 50 ml, 10 x 15 ml, 12 x 12 ml ou 16 x 1,5/2,0 ml) | |
Cube | |
5/boîte | |
108 mm | |
113 mm |