Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes de stockage Matrix™ à code-barres 2D
Créez des arrangements personnalisés grâce à ces portoirs vides au format conforme à la norme ANSI avec couvercle. Compatibles avec les systèmes automatisés, ces portoirs sont dotés d’un couvercle verrouillable pour sécuriser les échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 4905
37.66 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Créez des arrangements personnalisés grâce à ces racks au format conforme à la norme ANSI pour les tubes de stockage à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Ces racks sont disponibles dans un format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et sont dotés de couvercles à verrouillage pour sécuriser les échantillons.
Rack de stockage d’une conception optimale
- Contrairement aux tubes ou blocs de stockage conventionnels, les tubes de stockage à codes-barres 2D au format 96 Matrix sont fournis au format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et d’un encombrement minime
Les racks verrouillables permettent un précieux gain d’espace
- La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. . Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse
- Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Rack à clipser : pour les utilisateurs de racks en polycarbonate traditionnels, les tubes Matrix sont également disponibles dans le rack à clipser. Le rack à clipser est doté d’une conception à fond ouvert pour la lecture de tubes alphanumériques ou TrakMates et est conçu pour maintenir les échantillons en toute sécurité pendant le stockage et l’expédition à basse température.
Spécification
Blanc | |
12 mL | |
Tubes à bouchon à vis de 12 ml | |
4/boîte |
Rack vide | |
Plastique | |
Tubes 2D Matrix | |
0,4057 fl oz. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.