Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes de stockage Matrix™ à code-barres 2D
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4555256
Click to view available options
Type de produit:
Rack verrouillable vide avec couvercle
Rack vide
Rack à clipser vide
Rack à verrouillage vide
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,75 ml
Tubes de 1,4 ml
Tubes de 500 μl
Tubes de 500 μl avec joints DuraSeal
Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml
Tubes à bouchon à vis de 12 ml
Tubes à bouchon à vis de 500 μl
Tubes à matrice de 0,75 ml
Conditionnement:
10 PCS
10 pièces
4 pièces
5 pièces
Code produit. 10553435
Marque: Thermo Scientific™ 4890
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Créez des arrangements personnalisés grâce à ces portoirs vides au format conforme à la norme ANSI avec couvercle. Compatibles avec les systèmes automatisés, ces portoirs sont dotés d’un couvercle verrouillable pour sécuriser les échantillons.
Créez des arrangements personnalisés grâce à ces racks au format conforme à la norme ANSI pour les tubes de stockage à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Ces racks sont disponibles dans un format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et sont dotés de couvercles à verrouillage pour sécuriser les échantillons.
Rack de stockage d’une conception optimale
  • Contrairement aux tubes ou blocs de stockage conventionnels, les tubes de stockage à codes-barres 2D au format 96 Matrix sont fournis au format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et d’un encombrement minime
Les racks verrouillables permettent un précieux gain d’espace
  • La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. . Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse
  • Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Rack à clipser  : pour les utilisateurs de racks en polycarbonate traditionnels, les tubes Matrix sont également disponibles dans le rack à clipser. Le rack à clipser est doté d’une conception à fond ouvert pour la lecture de tubes alphanumériques ou TrakMates et est conçu pour maintenir les échantillons en toute sécurité pendant le stockage et l’expédition à basse température.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Rack à verrouillage vide
Capacité (métrique) 1,4 ml
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,4 ml
Nbre par carton 10
Capacité Tubes 2D Matrix
Quantité d’emballage 10/boîte
Capacité (impériale) 0,0473 fl oz.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.