Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks.
Marque: Thermo Scientific™ 1950522
Description
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Rack à accès latéral | |
Argent | |
Stainless Steel | |
4 Tiers | |
14 cm | |
23,9 cm | |
25,5 in |
Rack à accès latéral | |
Microplaques | |
77 Plates/Rack | |
Microplaques standard | |
5,5 in | |
9,4 in | |
64,8 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31