Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
/boîte
36 microplaques par rack
56 microplaques par rack
84 microplaques par rack
98 microplaques
Boîtes de 3 po (12/rack)
Microplaques
Variable
Éléments généraux du congélateur
Type de produit:
Rack de congélateur
Rack spécial - Contient 8 compartiments
Rack à accès latéral
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants
Racks sur tiroir coulissant
À utiliser avec (équipement):
13 cu . pi
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux
3 po boîtes
Boîtes 2 in
Boîtes 76 mm (3 in)
Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Congélateurs armoires d’une capacité de 490 et 650 L (17.3 et de 23 pieds cubes)
Microplaques standard
microplaques standard ou microplaques DeepWell
Conditionnement:
1 pièce
Positions:
12 boîtes/rack
15 boîtes/rack
20 boîtes/rack
22 boîtes/rack
36/rack
56/rack
77 Plates/Rack
84/rack
98 microplaques avec couvercles, 119 microplaques sans couvercles et 35 puits profonds
9 boîtes/rack
Description
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- Avec racks sur tiroirs coulissants
- Racks pour boîtes réglables à accès latéral
- Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Variable |
| Matériau | Stainless Steel |
| Forme | Carré |
| Étagères | 3 niveaux |
| À utiliser avec (équipement) | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux |
| Largeur (métrique) | 18 cm |
| Largeur (impériale) | 7 po |
| Hauteur (métrique) | 13,5 cm |
| Afficher plus |