Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks.
Marque: Thermo Scientific™ 1950652
Description
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- Avec racks sur tiroirs coulissants
- Racks pour boîtes réglables à accès latéral
- Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
Spécification
Rack à accès latéral (microplaque) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
Carré | |
14,0 cm | |
30,2 cm | |
22,0 in |
Racks pour microplaques - rack à accès latéral | |
84 microplaques par rack | |
84/rack | |
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | |
5,5 in | |
11,9 po | |
55.9cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31