Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque:  Tenak™ TE15432
Code produit. 12428220
  • 88.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
3 x 4
Aluminium
Congélateur vertical
65 mm
Plaques de microtitration (12)
12
360 x 135 x 200 mm