Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 65 mm de haut
Le Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
75.55€ - 157.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Hauteur (métrique) | 65 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12418220
|
Tenak™
TE15430 |
Plaques de microtitration (8) | 2 x 4 |
75.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428220
|
Tenak™
TE15432 |
Plaques de microtitration (12) | 3 x 4 |
88.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438220
|
Tenak™
TE15434 |
Plaques de microtitration (16) | 4 x 4 |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438240
|
Tenak™
TE15500 |
Plaques de microtitration (10) | 2 x 5 |
85.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448240
|
Tenak™
TE15502 |
Plaques de microtitration (15) | 3 x 5 |
98.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448260
|
Tenak™
TE15550 |
Plaques de microtitration (12) | 2 x 6 |
95.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458240
|
Tenak™
TE15504 |
Plaques de microtitration (20) | 4 x 5 |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458260
|
Tenak™
TE15552 |
Plaques de microtitration (18) | 3 x 6 |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458280
|
Tenak™
TE15600 |
Microplaques (14) | 2 x 7 |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468240
|
Tenak™
TE15506 |
Plaques de microtitration (25) | 5 x 5 |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468260
|
Tenak™
TE15554 |
Plaques de microtitration (24) | 4 x 6 |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468280
|
Tenak™
TE15602 |
Plaques de microtitration (21) | 3 x 7 |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478240
|
Tenak™
TE15508 |
Plaques de microtitration (30) | 6 x 5 |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478260
|
Tenak™
TE15556 |
Plaques de microtitration (30) | 5 x 6 |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478280
|
Tenak™
TE15604 |
Plaques de microtitration (28) | 4 x 7 |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488260
|
Tenak™
TE15558 |
Plaques de microtitration (36) | 6 x 6 |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488280
|
Tenak™
TE15606 |
Plaques de microtitration (35) | 5 x 7 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
Aluminium | |
Congélateur vertical | |
65 mm |