Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE23334B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (12) | |
12 | |
560 x 140 x 401 mm |
3 x 4 | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
130 mm (Boîte) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction