Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque:  Tenak™ TE15404
Code produit. 12418210
  • 187.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
16 x 4
Aluminium
360 x 135 x 272 mm
Microplaques (64)
Congélateur vertical
16 mm