Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
157.00€ - 227.00€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408230
|
Tenak™
TE15458 |
Plaques de microtitration (115) |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12418210
|
Tenak™
TE15404 |
Microplaques (64) |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12418250
|
Tenak™
TE15520 |
Plaques de microtitration (54) |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428210
|
Tenak™
TE15406 |
Plaques de microtitration (68) |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428270
|
Tenak™
TE15570 |
Plaques de microtitration (63) |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438250
|
Tenak™
TE15524 |
Plaques de microtitration (96) |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448250
|
Tenak™
TE15526 |
Plaques de microtitration (114) |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458270
|
Tenak™
TE15576 |
Plaques de microtitration (133) |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12468220
|
Tenak™
TE15450 |
Plaques de microtitration (45) |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12488220
|
Tenak™
TE15454 |
Plaques de microtitration (80) |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498200
|
Tenak™
TE15400 |
Plaques de microtitration (36) |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498220
|
Tenak™
TE15456 |
Plaques de microtitration (95) |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum