Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Quintix™
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exactes.
2140.00€ - 4489.20€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL, BPF |
---|---|
Type de connexion | Mini USB |
Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
Comprend | Adaptateur d'alimentation universel, couvercle d'utilisation, application |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13512990
|
Sartorius
QUINTIX5100-1S |
5100 | 5,1 kg | 1 g | 1,5 sec |
2220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13542980
|
Sartorius
QUINTIX5102-1S |
5102 | 5,1 kg | 10 mg | 1 sec |
4030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13592980
|
Sartorius
QUINTIX612-1S |
612 | 610 g | 10 mg | 1,5 sec |
2370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15376811
|
Sartorius
QUINTIX2101-1S |
2101 | 2,1 kg | 100 mg | 1,5 sec |
2450.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15386811
|
Sartorius
QUINTIX412-1S |
412 | 410 g | 10 mg | 1,5 sec |
2140.00€
1 unité |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15366811
|
Sartorius
QUINTIX6102-1S |
6102 | 6,1 kg | 10 mg | 1 sec |
4489.20€
1 unité |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13562980
|
Sartorius
QUINTIX2102-1S |
2102 | 2,1 kg | 10 mg | 1,5 sec |
2980.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13502990
|
Sartorius
QUINTIX5101-1S |
5101 | 5,1 kg | 100 mg | 1,5 sec |
2730.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13572980
|
Sartorius
QUINTIX3102-1S |
3102 | 3,1 kg | 10 mg | 1 sec |
3140.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15356811
|
Sartorius
QUINTIX6101-1S |
6101 | 6,1 kg | 100 mg | 1,5 sec |
2880.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13582980
|
Sartorius
QUINTIX1102-1S |
1102 | 1,1 kg | 10 mg | 1,5 sec |
2670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15380677
|
Sartorius
QUINTIX6101-1CEU |
6101 | 6,1 kg | 100 mg | 1,5 sec |
3180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exacts
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance sans l’aide d’un manuel.
- Gagnez du temps et améliorez le flux de travaux grâce à une navigation simple dans les menus et aux applications intégrées en appuyant sur un bouton
- Les icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats
- Précision maximale à tout moment grâce à l’isoCAL ; étalonnage interne et réglage de la balance entièrement automatiques
- La tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB “connectez-vous et travaillez” Quintix avec une imprimante ou un ordinateur
Spécifications
- Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
- Étalonnage : étalonnage interne entièrement automatique et motorisé et réglage avec niveau d’action configurable ; étalonnage externe également disponible
- Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicateur de stabilité : Oui
- Protection inviolable : verrouillage du superviseur
- Protection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone
- Modèles vérifiés : Oui
- Choix de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne
- Sortie : Mini-USB
- Puissance : 100-240 V (universel)
Applications standard : pesée, densité, pourcentage, vérification, maintien du pic, comptage ; conditions instables.
Applications spéciales en laboratoire : mélange, composants, statistiques et conversion.
Remarque
Les câbles USB peuvent être achetés séparément (réf. n° 14558112 ou 14558111)
Spécification
BPL, BPF | |
Affichage graphique couleur | |
Adaptateur d'alimentation universel, couvercle d'utilisation, application | |
Or, aluminium moulé, plastique ABS | |
10 °C à 30 °C | |
2 ans | |
2 W |
Mini USB | |
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight | |
Automatique | |
50°F à 86°F | |
Balance de précision | |
100/240 V |