Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Quintix™
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exactes.
Marque:  Sartorius QUINTIX5100-1S
2109.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13512990
  • 2220.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection pour balance analytique
Description
Description
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exacts
divProposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance sans l’aide d’un manuel./divdivnbsp;/divulliGagnez du temps et améliorez le flux de travaux grâce à une navigation simple dans les menus et aux applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’isoCAL ; étalonnage interne et réglage de la balance entièrement automatiques/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/uldivnbsp;/divdivstrongSpécifications/strong/divulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : étalonnage interne entièrement automatique et motorisé et réglage avec niveau d’action configurable ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/uldivnbsp;/divdivstrongApplications standard :/strong pesée ; densité ; pourcentage ; vérification ; maintien du pic ; comptage ; conditions instables./divdivstrongApplications spéciales en laboratoire/strong : Mélange ; composants ; statistiques et conversion./divdivnbsp;/divdivstrongRemarque/strong/divdivLes câbles USB peuvent être achetés séparément (n° de cat. 14558112 ou14558111)/div
Spécification
Spécification
BPL, BPF
5,1 kg
1 g
Adaptateur d'alimentation universel, couvercle d'utilisation, application
1 g
5100
1,5 sec
10 °C à 30 °C
2 ans
21,6 cm
3,7 in
14,1 in
10,3 lb
100/240 V
Mini USB
Affichage graphique couleur
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
Automatique
Or, aluminium moulé, plastique ABS
1 g
50°F à 86°F
Balance de précision
8,5 in
18 cm
9,5 cm
36 cm
4,7 kg
2 W