Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
3590.00€ - 5945.00€
Spécification
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile |
Précision affichage | 1 mg |
Comprend | Standard Balance Without Country-specific Additions |
Mise à niveau | Real-time Level Support |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18012144
|
Sartorius
QTX423IRU-1S |
420 g |
4100.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18012164
|
Sartorius
QTX323IRU-1S |
320 g |
3590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18082164
|
Sartorius
QTX623IRU-1S |
620 g |
4615.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18032184
|
Sartorius
QTX1503IRU-1S |
1500 g |
5945.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18022244
|
Sartorius
QTX1203IRU-1S |
1200 g |
5640.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Spécification
Connecteur D-sub, 9 broches | |
1 mg | |
Real-time Level Support | |
≤ 1.0 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Écran tactile | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |