Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Contec Quiltec I Mop Heads are manufactured from 100% 2-ply polyester around a rayon core so are ideal for even the highest grade of cleanroom as they generate very small numbers of particle and fibres.
Marque: Contec™ MHQT0100
129.00 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 2.95200kg
Description
- Polyester 100 % en maille deux épaisseurs sur un cœur de rayonne
- Stérilisation irradiation aux rayons gamma () à 25 kGy minimum
- Double emballage de 5 serpillères
- Couverture de 18-20 m² environ
- Certificats de conformité fournis avec chaque lot
Spécification
Tête de balai à franges | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Polyester ouatiné |
Non stérile | |
39 x 13 cm | |
5/sachet, 8 sachets/boîte |