Learn More
Contec™ Tête de balai-serpillère Quiltec I
BIOPHARMA
Code produit. p-200055575 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 15815597
Marque: Contec™ MHQT0100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les têtes de balai-serpillère Contec Quiltec I sont fabriquées à partir de polyester 100 % à 2 épaisseurs autour d’un cœur de rayonne. Elles sont donc idéales pour le plus haut grade de salle blanche, car elles génèrent un très faible nombre de particules et de fibres.
  • Polyester 100 % en maille deux épaisseurs sur un cœur de rayonne
  • Stérilisation irradiation aux rayons gamma () à 25 kGy minimum
  • Double emballage de 5 serpillères
  • Couverture de 18-20 m² environ
  • Certificats de conformité fournis avec chaque lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions 39 x 13 cm
Jetable Usage unique
Quantité 5/sachet, 8 sachets/boîte
Color-coded No
Matériau Polyester ouatiné