Learn More
Contec Tête de serpillière QuickTask™
Les têtes de serpillière QuickTask s’installent facilement sur un support de tête de serpillière articulé et un ensemble de poignée.
Marque: Contec TASK0800
135.43 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Available in sterile and non-sterile
- Constructed of Polyester Microfiber
- For use with QuickTask™ Mop
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
019605 | Certificat de qualité | 20/06/2023 | TASK0800 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
2Minutes
1Secondes
47Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %