Learn More
Buerkle™ QuickPicker
L’échantillonneur de base QuickPicker est adapté aux situations dans lesquelles les produits en vrac sont prélevés à partir de sacs ou de sachets, et doivent être remplis dans le flacon d’échantillonnage d’origine. QuickPicker n’est pas compliqué dans son utilisation et son nettoyage. L’absence de sous-coupe ou de bord signifie l’absence de résidu d’échantillon pouvant falsifier les échantillons ultérieurs. Idéal pour le contrôle de qualité.
Marque: Buerkle™ 5322-0300
173.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.63550kg
Alert:
Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces).
Description
- Profondeur d’insertion de 30 cm, diamètre de 25 mm
- En polypropylène transparent pour produits chimiques agressifs
- Anti-rayures, stérilisable et économique
- Pointe amovible pour un nettoyage facile
Spécification
Polypropylène |