Learn More
Buerkle™ QuickPicker
L’échantillonneur de base QuickPicker est adapté aux situations dans lesquelles les produits en vrac sont prélevés à partir de sacs ou de sachets, et doivent être remplis dans le flacon d’échantillonnage d’origine. QuickPicker n’est pas compliqué dans son utilisation et son nettoyage. L’absence de sous-coupe ou de bord signifie l’absence de résidu d’échantillon pouvant falsifier les échantillons ultérieurs. Idéal pour le contrôle de qualité.
187.00€ - 315.00€
Alert:
Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces).
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10040812
|
Buerkle™
5322-0300 |
Polypropylène |
187.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10389530
|
Buerkle™
5322-1300 |
Acier inoxydable (V4A) |
315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Profondeur d’insertion de 30 cm, diamètre de 25 mm
- En polypropylène transparent pour produits chimiques agressifs
- Anti-rayures, stérilisable et économique
- Pointe amovible pour un nettoyage facile