Learn More
Brady™ Étiquettes QuickFlag™
Étiquetez rapidement les fils et les câbles grâce aux consommables B-483 QuickFlag™ dont les bords biseautés évitent le chevauchement des bords. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
Marque: Brady™ 170965
Description
- Spécialisées : étiquettes drapeaux monofaces pour fils et câbles faciles à appliquer, sans chevauchement des bords ou adhésif exposé grâce à une face adhésive aux bords biseautés (brevet en instance)
- Durables : composées de polyester robuste qui résiste à l'abrasion, aux températures comprises entre -40 et 120°C et aux solvants tels que les carburants, l'huile et l'eau
- Adhésives : présentent une face aux bords biseautés dotée d'un adhésif en caoutchouc ultra-puissant pour une utilisation permanente
- Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Permanent Rubber | |
Gloss | |
Polyester | |
Non stérile | |
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
-40°F to 248°F | |
0,004 in | |
2 x 1 in | |
1 in | |
25.40 mm | |
50.80 mm |
M4-214-483 | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling | |
140 | |
-40°C to 120°C | |
0.102 mm | |
2 in | |
25.40 mm | |
2 in |