Learn More
UVP Système d’imagerie Photodoc-It
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Appareil photo couleur digicam avec résolution de 16 mégapixels
- Un capot léger et compact assure un environnement compact dans la chambre noire ; le capot comprend désormais une nouvelle fenêtre de visualisation de blocage UV
- Le transilluminateur UV de paillasse fournit des UV rétroéclairé ; sélectionnez parmi plusieurs modèles de paillasse
- L’imprimante couleur génère des impressions couleur de 4 x 6 po de qualité de laboratoire à faible coût
- Filtre au bromure d’éthidium pour gels colorés fluorescents
- Un verrou à combinaison fixe la caméra à la chambre noire
- Illuminez les gels colorés grâce à la fluorescence UV du transilluminateur UV compact
- Le filtre d’émission de bromure d’éthidium, placé à l’intérieur du capot, est facilement interchangeable avec d’autres types de filtres
- Capturez des images couleur brillantes grâce à l’appareil photo numérique couleur mégapixels haute résolution
- Affichez les images dans la fenêtre de visualisation
- Enregistrez les images sur la carte mémoire (4 GM minimum) ou imprimez instantanément des images sur l’imprimante photo de qualité de laboratoire fournie avec le système
- L’appareil photo peut être connecté à un PC à l’aide d’un câble USB (non fourni) pour le transfert d’images
- Choisissez parmi plusieurs transilluminateurs UV de paillasse :
- M-20V : filtre 302 nm UV, 20 x 20 cm
- LM-20 : filtre 302/365 nm UV, 20 x 20 cm
- M-26 V : filtre 302 nm UV, 21 x 26 cm
- LM-26 : filtre 302/365 nm UV, 21 x 26 cm
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |
| Type de filtre | Rouge EtBr |
| À utiliser avec (équipement) | Transilluminateur |
| Comprend | Caméra, capot, filtre d’émission, transilluminateur, imprimante couleur, encre, papier, verrou à combinaison |
| Transilluminateur | Transilluminateur M-26 |
| Longueur d’ondes | 302 nm |
| Type de caméra | Numérique, 16 MP |
| Type de cagoule | 432 x 337 x 241 mm |
| À utiliser avec (application) | Gels fluorescents |
| Type de produit | Systèmes d’imagerie sur gel |