Learn More
Cônes à joints sans badge Quickfit™
Exempts de tout marquage en céramique
Marque:  Quickfit CNB14UB
34.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12468816
  • 43.75€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Exempts de tout marquage en céramique
  • Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
  • Fabriqués avec une précision dépassant les exigences de la norme ISO 383
  • Verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
  • Cônes fabriqués avec une longueur de tige de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cône à joint
14/23
1,5mm