Learn More
Cônes à joints sans badge Quickfit™
Click to view available options
Taille du cône:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
45/40
55/44
Épaisseur (métrique) de paroi:
1mm
1,5mm
1,8mm
2,00mm
2mm
2,30mm
5 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Exempts de tout marquage en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Fabriqués avec une précision dépassant les exigences de la norme ISO 383
- Verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
- Cônes fabriqués avec une longueur de tige de 100 mm
Spécification
Spécification
| Type | Cône à joint |
| Taille du cône | 10/19 |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1mm |
Correction du contenu d'un produit
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction