Learn More
Ballon à fond rond à col court Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond rond et à col court Quickfit Joints Ware™ Quickfit™ offre des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques.
Marque: Quickfit FR500/4S
116.74 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.86850kg
Description
En verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Fabriqué en verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
- Gamme complète de 45 flacons de 5 ml à 10000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Spécification
Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797 | |
Verre borosilicaté | |
Insuffisant | |
Rond |
500 ml | |
163 mm | |
29/32 |