Learn More
Ballon à fond rond à col court Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond rond et à col court Quickfit Joints Ware™ Quickfit™ offre des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques.
129.00€ - 268.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de goulot | Basse |
Forme du fond | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12498966
|
Quickfit
FR100/4S |
100 ml | 105 mm |
186.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12020663
|
Quickfit
FR2L/4S |
2000 mL | 240 mm |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12643182
|
Quickfit
FR250/4S |
250 ml | 140 mm |
228.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12439016
|
Quickfit
FR500/4S |
500 ml | 163 mm |
268.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12662002
|
Quickfit
FR50/2S |
50 ml | 90 mm |
162.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Fabriqué en verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
- Gamme complète de 45 flacons de 5 ml à 10000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Spécification
Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797 | |
Verre borosilicaté | |
Basse | |
Rond |