Learn More
Adaptateur à tige courte Quickfit™
Déverse les distillats provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs. Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont disponibles dans une grande variété de tailles allant des tiges courtes aux tiges très longues.
31.00€ - 205.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Alimentation de distillat provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs |
Type de produit | Adaptateur pour récepteur |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12455366
|
Quickfit
RA1/12 |
200 mm | 19/26 |
43.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12445366
|
Quickfit
RA1/11 |
190 mm | 14/23 |
40.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12425366
|
Quickfit
RA1/01 |
65 mm | 14/23 |
31.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12008991
|
Quickfit
RA1/02 |
65 mm | 19/26 |
31.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12018991
|
Quickfit
RA1/03 |
65 mm | 24/29 |
31.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10575895
|
Quickfit
RA1/13 |
200 mm | 24/29 |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15577940
|
Quickfit
RA1/04 |
65 mm | 29/32 |
205.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15587940
|
Quickfit
RA1/10 |
120 mm | 10/19 | N/A | |||||
15597940
|
Quickfit
RA1/14 |
200 mm | 29/32 |
158.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Alimentation de distillat provenant des condenseurs dans les récipients récepteurs.Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
- Avec tige courte ou longue
- Utilisée pour le déversement de distillats provenant de condenseurs dans des récipients récepteurs.
Spécification
Verre borosilicaté | |
Alimentation de distillat provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs | |
Adaptateur pour récepteur |